Documentos Principais
M31651
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzyl cyanide
98%
Sinônimo(s):
p-Tolylacetonitrile, α-Cyano-p-xylene, 4-Methylbenzyl cyanide, 4-Methylphenylacetonitrile
Selecione um tamanho
25 G
R$ 875,00
R$ 875,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 875,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1099645
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 875,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
242-243 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jun-Nan Yang et al.
Insect science, 28(3), 811-824 (2020-05-21)
The pea leafminer, Liriomyza huidobrensis, is an important pest species affecting ornamental crops worldwide. Plant damage consists of oviposition and feeding punctures created by female adult flies as well as larva-bored mines in leaf mesophyll tissues. How plants indirectly defend