187305
4-Methoxyphenethylamine
≥98%
Sinônimo(s):
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, 4-Methoxyphenethylamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
138-140 °C/20 mmHg (lit.)
254-256 °C
densidade
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
chave InChI
LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?