209317
Copper chromite
Sinônimo(s):
Copperchromium oxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
powder
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cu].O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.Cu.4O
chave InChI
FULFYAFFAGNFJM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?