110248
Amino-2-propanol
93%
Sinônimo(s):
(±)-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
93%
Impurezas
7% 2-amino-1-propanol
índice de refração
n20/D 1.4478 (lit.)
p.e.
160 °C (lit.)
pf
−2 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
chave InChI
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5-methyl-2-oxazolidinone by oxidative carbonylation reaction using Pd(OAc)2/I2 catalyst.[2]
- Bio-based polyurethanes by reacting with epoxidized soybean oil via ring-opening and amidation reaction.[3]
It can also be used as a solvent as well as a template to synthesize layered aluminophosphate containing a racemic mixture of isopropanolamine.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?