Documentos Principais
334057
Sigma-Aldrich
Gold(III) oxide hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au2O3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
441.93 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Au, 82-87% (typical)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
chave InChI
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)