205524
Lithium metaborate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Boric acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
técnica(s)
FTIR: suitable
Impurezas
≤1500 ppm Trace Metal Analysis
pf
845 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
chave InChI
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
LMB melt can be used in the synthesis of low-density γ-Al2O3 from high-density α-Al2O3 under high pressure.
LMB can be employed as a protective coating layer for lithium-ion battery cathode materials due to its chemical inertness in organic electrolytes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1