222534
Lithium tetraborate
≥99.9% trace metals basis
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
pf
760-880 °C (lit.)
densidade
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
chave InChI
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?