Documentos
1.10783
Supelco
Spectromelt® A 10
(di-lithium tetraborate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B4Li2O7
Número CAS:
Peso molecular:
169.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
234-514-3
NACRES:
NA.21
grau
for X-ray fluorescence analysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pf
930 °C
solubilidade
141.2 g/L
densidade
2.35 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
330 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
traços de cátion
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
chave InChI
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Substitui: 10783; 10783-3
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 99,0%
Cloreto (Cl): ≤ 50 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicato (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (prata): ≤ 5 ppm
Al (Alumínio): ≤ 10 ppm
Ba (bário): ≤ 5 ppm
Ca (cálcio): ≤ 20 ppm
Cd (cádmio): ≤ 5 ppm
Co (cobalto): ≤ 5 ppm
Cr (crômio): ≤ 5 ppm
Cu (cobre): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 10 ppm
Ga (gálio): ≤ 5 ppm
K (potássio): ≤ 10 ppm
Mg (magnésio): ≤ 5 ppm
Mn (manganês): ≤ 5 ppm
Na (sódio): ≤ 20 ppm
Ni (níquel): ≤ 5 ppm
Pb (chumbo): ≤ 5 ppm
Sr (estrôncio): ≤ 5 ppm
Zn (zinco): ≤ 5 ppm
Perda na ignição (1000 °C): ≤ 1,0%
Densidade volumétrica: cerca de 50
Informações legais
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
A espectroscopia atômica usa a energia absorvida ou emitida por elétrons para identificar e quantificar a composição de elementos de uma amostra. Ela inclui várias técnicas analíticas, como EAA, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS e XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.