Documentos Principais
203394
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
≥99.95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 669,00
R$ 669,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 669,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HfO2
Número CAS:
Peso molecular:
210.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 669,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.95%
Formulário
powder
densidade
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
chave InChI
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.