202983
Cerium(III) chloride heptahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerous chloride heptahydrate
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.