Key Documents
199346
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Fluorobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
135.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5009 (lit.)
pb
114-117 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
chave InChI
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Fluorophenylacetonitrile was used in the synthesis of (Z)-2-(2-fluorophenyl)-3-(1H-pyrrol-2-yl)acrylonitrile.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
McCluskey A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances (2014)