Documentos Principais
199192
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 408,00
R$ 408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 408,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
185.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4565 (lit.)
p.e.
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6H,4H2
chave InChI
JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)