Documentos
197424
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexanecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H11CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
183 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Methyl cyclohexanecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup