Documentos Principais
317497
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate
98%
Sinônimo(s):
3,4-Bis(methoxycarbonyl)furan, 3,4-Dimethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-Dimethyl furan-3,4-dicarboxylate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.332,00
25 G
R$ 4.562,00
R$ 1.332,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.332,00
25 G
R$ 4.562,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
184.15
Beilstein:
152468
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.332,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
pf
46-49 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate can be used as a reactant to synthesize:
  • Luminescent lanthanide-furandicarboxylate coordination polymer through hydrolysis with lanthanide ions.[1]
  • Polyesters via polycondensation with linear biobased aliphatic diols.[2]
  • Furanmonomers via lithium aluminium hydride (LiAlH4) reduction, which then react with maleimides to form furan-maleimide Diels-Alder adducts for thermally responsive dendrons and dendrimers.[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3