195294
Water, deuterium-depleted
≤1 ppm (Deuterium oxide)
Sinônimo(s):
Deuterated depleted water
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≤1 ppm (Deuterium oxide)
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
índice de refração
n20/D 1.333 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves