193453
1,3-dimetil-2-imidazolidinona
reagent grade
Sinônimo(s):
N,N′-Dimetiletileno ureia, DMEU, DMI
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
97.5 % (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
224-226 °C
224-226 °C (lit.)
pf
46.8 °F
solubilidade
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
densidade
1.056 g/mL at 25 °C
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C)C1=O
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?