858064
4(3H)-Pyrimidinone
≥98%
Sinônimo(s):
4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Pyrimidinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
crystals
pf
166-169 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CNC=N1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
chave InChI
DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3