Documentos
8.18212
Sigma-Aldrich
1,3-dimetil-2-imidazolidinona
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-dimetil-2-imidazolidinona, Dimetiletileno ureia, DMI, DMEU
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-304-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
305 °C
potência
1261 mg/kg LD50, oral (Rat)
986 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3-8.4 % (v/v)
kinematic viscosity
1.43 cSt(40 °C)
pf
8 °C
temperatura de transição
flash point 114 °C
densidade
1.056 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Concentração de 1, 3-dimetil-2-imidazolidinona em soluções aquosas por meio da destilação por membrana gasosa: da bancada à escala industrial. Este estudo explora as características e aplicações da 1,3-dimetil-2-imidazolidinona (DMI) como solvente dipolar aprótico, entre tetraidrofurano (THF) e hexametilfosforamida (HMPA) (R Abejón, et al., 2019).
  • ATRP à base de ferro fotocatalisado de metacrilato de metila usando 1, 3-dimetil-2-imidazolidinona como solvente e ligante. Este artigo discute o uso da DMI em aplicações de solvente ecológicas, destacando sua dupla função como solvente e ligante nos processos de polimerização (J Wu, et al., 2017).
  • Células solares Perovskite fabricadas usando um aditivo polar aprótico ecológico de 1, 3-dimetil-2-imidazolidinona. O estudo mostra a aplicação da DMI na melhoria da qualidade de filmes perovskite para células solares (L Zhi, et al., 2017).
Nota de análise
Teor (GC, % de área): ≥ 99,0% (a/a)
Identidade (IV): passa no teste
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 1,055-1,057
Devido ao seu intervalo de fusão específico, o produto pode ser sólido, líquido, um produto fundido solidificado ou um produto fundido super-resfriado.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup