Documentos Principais
193372
Sigma-Aldrich
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenyl­acetonitrile, Boc-ON
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCOON=C(C6H5)CN
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Beilstein:
2217296
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
85-88 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
nitrile
phenyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
chave InChI
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
Aplicação
Amino-protecting reagent in peptide synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)