Documentos Principais
193321
Sigma-Aldrich
Piperonyl isobutyrate
99%
Sinônimo(s):
Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
densidade
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
chave InChI
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)