NIST2779
Gulf of mexico crude oil
NIST® SRM® 2779
Sinônimo(s):
Crude oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 2779_cert
SRM 2779_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction, coverage factor (k), and uncertainty values for (PAHs) in Gulf of mexico crude oil.
- The certified values offer Metrological traceability to the SI derived unit for intrinsic viscosity (expressed as milliliters per gram).
- The reference values for additional compounds in Gulf of Mexico crude oil are presented as mass fractions.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, and maintenance instructions.
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - (External MSDS)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)