Documentos Principais
191779
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzyl chloride
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
41-43 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(CCl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-6-2-3-8(10(11)12)7(4-6)5-9/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
BWPZDLVOJNBEKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y Luo et al.
Pharmaceutical research, 10(6), 918-923 (1993-06-01)
A number of isoindolo[1,2-b]quinazolines and some benzo[4,5]isoquinolino[1,2-b]quinazolines as structural modification analogues of the antitumor compound batracylin were synthesized and evaluated against HL-60 cell growth and in topoisomerase II-mediated DNA cleavage assays. Of the compounds studied, 10,12-dihydro-7,8-methylenedioxyisoindolo[1,2-b]quinazolin-1 2(10H)-one (1d), 2-amino-10,12-dihydroisoindolo[1,2-b]quinazolin-12(10H)-one (1p)