Documentos Principais
291846
Sigma-Aldrich
Magnesium ethoxide
98%
Sinônimo(s):
Magnesium ethylate
Selecione um tamanho
100 G
R$ 517,00
500 G
R$ 1.200,00
R$ 517,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 517,00
500 G
R$ 1.200,00
About This Item
Fórmula linear:
Mg(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
114.43
Beilstein:
3678841
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 517,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
granular
adequação da reação
core: magnesium
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Mg]OCC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
chave InChI
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)