Documentos
343196
Sigma-Aldrich
Magnesium silicide
≥99% trace metals basis, −20 mesh
Sinônimo(s):
Dimagnesium silicide
About This Item
Fórmula linear:
Mg2Si
Número CAS:
Peso molecular:
76.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99% trace metals basis
forma
powder
tamanho de partícula
−20 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
chave InChI
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.