Documentos Principais
188360
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
98%
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.031,00
R$ 1.031,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.031,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
249.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.031,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
pf
250 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ketone
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
N.CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S.H3N/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14);1H3/t7-,10-;/m0./s1
chave InChI
JTMZBRWRXFAITF-YUWZRIFDSA-N
Descrição geral
(1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt may be used as an ion-pair reagent to enhance the ability of supercritical carbon dioxide to extract polar compounds in supercritical fluid extraction (SFE) process.[1][2] It can also be used in the synthesis of (-)-quadrone.[3]
Aplicação
Reactant involved in the synthesis of chiral anionic liquids for use as solvents and chiral shift reagents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sub-and supercritical fluid extraction of trichloropyridinol from soil prior to immunoassay.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 785(1-2), 329-336 (1997)
Total synthesis of natural quadrone.
Liu HJ and Llinas-Brunet M.
Canadian Journal of Chemistry, 66(3), 528-530 (1988)
Ion-pair-supercritical fluid extraction of clenbuterol from food samples.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 711(2), 269-276 (1995)