Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.636 (lit.)
p.e.
252 °C/711 mmHg (lit.)
densidade
1.842 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
iodo
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
chave InChI
QGCCNWSXJHGUNL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?