Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
78-80 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
chave InChI
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)