120979
2,3,5-Triiodobenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
TIBA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
220-222 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 5%
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
InChI
1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3