183180
Tetrathiafulvalene
97%
Sinônimo(s):
Δ2,2′-Bi-1,3-dithiole, TTF
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
116-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S1C=CS\C1=C2/SC=CS2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H
chave InChI
FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?