122440
Thianthrene
97%
Sinônimo(s):
Dibenzodithiodioxane
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
364-366 °C (lit.)
pf
151-155 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
S1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H8S2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
chave InChI
GVIJJXMXTUZIOD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?