Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pb
123-124 °C (lit.)
densidade
1.427 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(F)(=O)=O
InChI
1S/CH3FO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
chave InChI
KNWQLFOXPQZGPX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter