108618
Dimethyl sulfite
99%
Sinônimo(s):
Methyl sulfite
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
126-127 °C (lit.)
densidade
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COS(=O)OC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-4-6(3)5-2/h1-2H3
chave InChI
BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.