Documentos Principais
87651
Sigma-Aldrich
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride
95%
Sinônimo(s):
Phosphazenium chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.218,00
R$ 3.218,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.218,00
About This Item
Fórmula linear:
[[(CH3)2N]3P=N]4PCl
Número CAS:
Peso molecular:
775.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.218,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
crystals
pf
251 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.ClH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NYTYWTQXLWNFFQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride can be used:
  • As a lipophilic additive in the pH-responsive polymers[1] and solvent-processible polymer membranes.[2]
  • To prepare tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino] phosphonium hydroxide, which acts as a basic catalyst for the ring-opening polymerization of siloxanes.[3]
Outras notas
Extremely stable, lipophilic PTC[4]; Selective O-methylation of ketone enolates[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E.V. Dehmlow et al.
J. Chem. Res. Synop., 224-224 (1989)
Ring-opening polymerization of siloxanes using phosphazene base catalysts
Hupfield PC and Taylor RG
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 9(1), 17-34 (1999)
Potentiometric pH response of polymer membranes incorporated with ion-exchangers
Kim MH, et al.
Analytical Sciences, 17(8), 995-997 (2001)
Solvent-processible polymer membrane-based liquid junction-free reference electrode
Lee HJ, et al.
Analytical Chemistry, 70(16), 3377-3383 (1998)