Documentos Principais
176710
Sigma-Aldrich
Deuterium bromide solution
47 wt. % in D2O, 99 atom % D
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.176,00
R$ 1.176,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.176,00
About This Item
Fórmula linear:
DBr/D2O
Número CAS:
Peso molecular:
101.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.176,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % D
Formulário
liquid
concentração
47 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
p.e.
126 °C (lit.)
densidade
1.537 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
chave InChI
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)