Documentos Principais
485608
Sigma-Aldrich
Lauric acid-12,12,12-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Dodecanoic acid-12,12,12-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CH2)10CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
203.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
225 °C/100 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)