Documentos
176028
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
Sinônimo(s):
Methylammonium-d6 chloride
About This Item
Fórmula linear:
CD3ND2·DCl
Número CAS:
Peso molecular:
73.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pf
232-234 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;/hD3
chave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-MIOFBDNISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1