175994
Methylamine-d2 deuteriochloride
≥98 atom % D
Sinônimo(s):
Methylammonium-d3 chloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
233-235 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl[2H].[2H]N([2H])C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i/hD3
chave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-ZRLBSURWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)