175080
Magic Acid
100%
Sinônimo(s):
Fluorosulfuric acid-antimony pentafluoride 1:1
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
100%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(F)(=O)=O.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/FHO3S.5FH.Sb/c1-5(2,3)4;;;;;;/h(H,2,3,4);5*1H;/q;;;;;;+5/p-5
chave InChI
QNDPUZFBWUBSNH-UHFFFAOYSA-I
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter