Documentos Principais
171603
Sigma-Aldrich
DL-3-Phenylserine hydrate
98%
Sinônimo(s):
beta-hydroxy-phenylalanine hydrate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 892,00
R$ 892,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 892,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CO2H·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
181.19 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 892,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
186 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(C(O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2
chave InChI
DUGXBGWTWDCGNP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)