94295
3-Ureidopropionic acid
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
N-Carbamoyl-β-alanine
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
170-175 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-4(9)6-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H3,5,6,9)
chave InChI
JSJWCHRYRHKBBW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3