Ensaio
98%
forma
solid
pb
181 °C/12 mmHg (lit.)
pf
71-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
chave InChI
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup