Documentos Principais
29252
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-1-carbonitrile
≥97.0%
Sinônimo(s):
1-Cyanocyclohexene
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 2.537,00
R$ 2.537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 2.537,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
107.15
Beilstein:
385837
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
densidade
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5H2
chave InChI
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Irradiation of cyclohexene-1-carbonitrile with the full arc of Hanovia 450-W lamp yields bicycle[3.1.0]hexane-1-carbonitrile[1]. Photochemistry of cyclohexene-1-carbonitrile has been investigated[1].
Aplicação
Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Preparation and photochemistry of cyclohexene-1-carbonitriles.
McCullough JJ and Manning C.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2839-2842 (1978)
Aromatization of cyclohexanecarboxylic acid.
B M Babior et al.
The Journal of biological chemistry, 241(16), 3643-3651 (1966-08-25)