Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
168 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
chave InChI
SJMLNDPIJZBEKY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?