Documentos Principais
35820
Sigma-Aldrich
Ethyl dichloroacetate
≥99.0% (GC)
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.450,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2CHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
157.00
Beilstein:
773995
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.438
p.e.
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
chave InChI
IWYBVQLPTCMVFO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl dichloroacetate is an ester and its base catalyzed hydrolysis has been reported.[1]
Aplicação
Ethyl dichloroacetate may be used in the synthesis of α-halo-carboxylic acid ester.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Reaction of B-alkyl-9-borabicyclo [3.3. 1] nonanes with ethyl mono-and dihaloacetates under the influence of potassium tert-butoxide. A convenient procedure for the conversion of olefins into esters or. alpha.-halo esters via hydroboration.
Brown HC and Milorad M. Rogic.
Journal of the American Chemical Society, 91(8), 2146-2147 (1969)
General Base Catalysis of Ester Hydrolysis1.
Jencks WP and Carriuolo J.
Journal of the American Chemical Society, 83(7), 1743-1750 (1961)