Documentos Principais
162485
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzylamine
96%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
125.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39040407
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
p.e.
73-75 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
chave InChI
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Fluorobenzylamine was used in synthesis of 9-(2-fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine, having anticonvulsant activity[1]. It was also used in synthesis and study of structure-activity relationship of a series of substituted spirohydantoins[2].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
9-(2-Fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine hydrochloride. Synthesis and anticonvulsant activity.
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 29(7), 1133-1134 (1986-07-01)
Martin W Rowbottom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(8), 2171-2178 (2007-03-14)
The design, synthesis, and SAR of a series of substituted spirohydantoins are described. Optimization of an in-house screening hit gave compounds that exhibited potent binding affinity and functional activity at MCH-R1.