Documentos Principais
159883
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
1100448
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
227 °C/724 mmHg (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
chave InChI
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series