Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
p.e.
126-128 °C (lit.)
densidade
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?