Documentos Principais
323918
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 885,00
R$ 885,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 885,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3F
Número CAS:
Peso molecular:
164.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 885,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
168-169 °C (lit.)
pf
37-40 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
chave InChI
JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)