160504
9-Fluorenemethanol
99%
Sinônimo(s):
9-(Hydroxymethyl)fluorene, 9-Fluorenylmethanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
105-107 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL, clear (very hazy colorless to yellow and Colorless to Green-Yellow)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
chave InChI
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3