299847
2-Hydroxyfluorene
98%
Sinônimo(s):
2-Fluorenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
167-169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2
chave InChI
ZDOIAPGLORMKTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3